Stampa…
1-Bromo-4-pentylbenzene ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B1605-25G B1605-5G
TCIAB1605-25GEA 49 EUR
TCIAB1605-25G TCIAB1605-5G
1-Bromo-4-pentylbenzene ≥90.0% (by GC)
1-Bromo-4-pentylbenzene
Formula: C₁₁H₁₅Br
Punto di ebollizione: 148°C
Flash Pt: 89°C
MDL Number: MFCD00061113
CAS Number: 51554-95-1
EINECS: 472-220-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1292c6c125d8efa1c144a3823f1ecab983e05c5&vid=d1292c6c125d8efa1c144a3823f1ecab983e05c5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %