Stampa…
1-Bromo-4-octylbenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (4-Bromophenyl)octane
B2117-5G B2117-25G
TCIAB2117-5GEA 93 EUR
TCIAB2117-5G TCIAB2117-25G
1-Bromo-4-octylbenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-4-octylbenzene
Formula: C₁₄H₂₁Br
Peso molecolare: 269,22 g/mol
Punto di ebollizione: 125°C
MDL Number: MFCD00038348
CAS Number: 51554-93-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f28bbfe5e932b284cb3b2401e233afa3b93182d&vid=6f28bbfe5e932b284cb3b2401e233afa3b93182d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %