Stampa…
1-Bromo-4-hexylbenzene ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: (4-Bromophenyl)hexane
B1606-25G B1606-5G
TCIAB1606-25GEA 158 EUR
TCIAB1606-25G TCIAB1606-5G
1-Bromo-4-hexylbenzene ≥90.0% (by GC)
1-Bromo-4-hexylbenzene
Formula: C₁₂H₁₇Br
Peso molecolare: 241,17 g/mol
Punto di ebollizione: 145°C
MDL Number: MFCD00061114
CAS Number: 23703-22-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b2fd9cfe9bd7a8ec204bc831e5c0a673e4cd3b3&vid=5b2fd9cfe9bd7a8ec204bc831e5c0a673e4cd3b3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %