Stampa…
1-Bromo-4-butylbenzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (4-Bromophenyl)butane
B1907-25G B1907-5G
TCIAB1907-25GEA 45 EUR
TCIAB1907-25G TCIAB1907-5G
1-Bromo-4-butylbenzene ≥97.0% (by GC)
1-Bromo-4-butylbenzene
Formula: C₁₀H₁₃Br
Peso molecolare: 213,12 g/mol
Punto di ebollizione: 246°C
Punto di fusione: –26 °C
Densità: 1,2347 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 108°C
MDL Number: MFCD00040934
CAS Number: 41492-05-1
EINECS: 472-210-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=768511e556b45dd63e8dc735ac9bd0c27a867f4b&vid=768511e556b45dd63e8dc735ac9bd0c27a867f4b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %