Stampa…
1-Fluoro-4-ethynylbenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-Ethynyl-4-fluorobenzene, (4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne
F0470-1G F0470-5G
TCIAF0470-1GEA 35 EUR
TCIAF0470-1G TCIAF0470-5G
1-Fluoro-4-ethynylbenzene ≥98.0% (by GC)
1-Fluoro-4-ethynylbenzene
Formula: C₈H₅F
Peso molecolare: 120.13 g/mol
Flash Pt: 29°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00168823
CAS Number: 766-98-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bc1019f5351696ec6cc889ccb9d09c095da7812&vid=5bc1019f5351696ec6cc889ccb9d09c095da7812&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %