Stampa…
1-Bromo-4-ethynylbenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Bromophenylacetylene, 1-Ethynyl-4-bromobenzene, (4-Bromophenyl)acetylene, (4-Bromophenyl)ethyne
B3701-1G B3701-5G
TCIAB3701-1GEA 29 EUR
TCIAB3701-1G TCIAB3701-5G
1-Bromo-4-ethynylbenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-4-ethynylbenzene
Formula: C₈H₅Br
Peso molecolare: 181,03 g/mol
Punto di ebollizione: 92°C
MDL Number: MFCD00168822
CAS Number: 766-96-1
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=103a5795789c4e18548491316488b0345e70e5a7&vid=103a5795789c4e18548491316488b0345e70e5a7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C