Stampa…
Fenetolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Ethoxybenzene, Ethyl phenyl ether, Phenoxyethane
E0043-25ML E0043-500ML
TCIAE0043-25MLEA 16 EUR
TCIAE0043-25ML TCIAE0043-500ML
Fenetolo ≥98.0% (by GC)
Fenetolo
Formula: C₆H₅OC₂H₅
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 173°C
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 0,956 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 57°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009090
CAS Number: 103-73-1
EINECS: 203-139-7
UN: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07229
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f68d46a525d051512916ee99cca86c0fd407817&vid=4f68d46a525d051512916ee99cca86c0fd407817&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %