Stampa…
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
N0144-25G N0144-5G N0144-100G
TCIAN0144-25GEA 42 EUR
TCIAN0144-25G TCIAN0144-5G TCIAN0144-100G
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₄ClNO₄S
Punto di ebollizione: 181°C
Punto di fusione: 79 °C
Densità: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007445
CAS Number: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5e9bd22ebd1d32a6a74207c2d45f42d168f3087&vid=b5e9bd22ebd1d32a6a74207c2d45f42d168f3087&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Toluene within almost transparency