Stampa…
4-Nitrophenyl isothiocyanate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
N0826-25G N0826-5G
TCIAN0826-25GEA 176 EUR
TCIAN0826-25G TCIAN0826-5G
4-Nitrophenyl isothiocyanate ≥99.0% (by GC)
4-Nitrophenyl isothiocyanate
Formula: C₇H₄N₂O₂S
Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007307
CAS Number: 2131-61-5
EINECS: 218-359-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d79071b9bf17de38e9758126bde5b8797afaaf2&vid=6d79071b9bf17de38e9758126bde5b8797afaaf2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C