Stampa…
3-(Dimethylamino)phenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: N,N-Dimethyl-3-hydroxyaniline, 3-Dimethylaminophenol
D0657-25G D0657-100G
TCIAD0657-25GEA 55 EUR
TCIAD0657-25G TCIAD0657-100G
3-(Dimethylamino)phenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-(Dimethylamino)phenol
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,18 g/mol
Punto di ebollizione: 268°C
Punto di fusione: 65…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002264
CAS Number: 99-07-0
EINECS: 202-727-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7c54ba1db3bf1c57018aaac7f9a8ca095a8f8ee&vid=d7c54ba1db3bf1c57018aaac7f9a8ca095a8f8ee&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C