Stampa…
Ethyl-3-iodobenzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Iodobenzoic acid ethyl ester
I0536-25G I0536-5G
TCIAI0536-25GEA 107 EUR
TCIAI0536-25G TCIAI0536-5G
Ethyl-3-iodobenzoate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-3-iodobenzoate
Formula: C₉H₉IO₂
Peso molecolare: 276,07 g/mol
Punto di ebollizione: 161°C
Densità: 1,66 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00044769
CAS Number: 58313-23-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64e4d11eba2e2df0cb2a51c7d906706900ff4efb&vid=64e4d11eba2e2df0cb2a51c7d906706900ff4efb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %