Stampa…
Methyl-2-iodobenzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0586-25G I0586-250G
TCIAI0586-25GEA 30 EUR
TCIAI0586-25G TCIAI0586-250G
Methyl-2-iodobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-iodobenzoate
Formula: C₈H₇IO₂
Punto di ebollizione: 274°C
Densità: 1,784 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016351
CAS Number: 610-97-9
EINECS: 210-243-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21f861f07991784ed1a79b9cc3240b42e9e93000&vid=21f861f07991784ed1a79b9cc3240b42e9e93000&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %