Stampa…

4-(Trifluoromethoxy)phenol ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: α,α,α-Trifluoro-4-hydroxyanisole

T1341-25G T1341-5G
TCIAT1341-25GEA 257 EUR
TCIAT1341-25G TCIAT1341-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenol ≥95.0% (by GC)
4-(Trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₅F₃O₂
Peso molecolare: 178,11 g/mol
Punto di ebollizione: 95°C
Punto di fusione: 17…18 °C
Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 86°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040988
CAS Number: 828-27-3
EINECS: 212-583-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a80e6ebfd98dfa52774cbfe44a41c1db72802042&vid=a80e6ebfd98dfa52774cbfe44a41c1db72802042&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR