Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)phenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-3-hydroxyanisole
T1615-25G T1615-5G
TCIAT1615-25GEA 178 EUR
TCIAT1615-25G TCIAT1615-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenol ≥98.0% (by GC)
3-(Trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₅F₃O₂
Peso molecolare: 178,11 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 84°C
MDL Number: MFCD00040987
CAS Number: 827-99-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb61c5d91ef4ae9ecc84b56ee79179bde41bef1&vid=ebb61c5d91ef4ae9ecc84b56ee79179bde41bef1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %