1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄F₃NO₃ Punto di ebollizione: 60°C Punto di fusione: 15°C |
MDL Number:
MFCD00040302 CAS Number: 713-65-5 |
|
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |