Stampa…
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
T2153-25G T2153-5G
TCIAT2153-25GEA 195 EUR
TCIAT2153-25G TCIAT2153-5G
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₄F₃IO
Peso molecolare: 288,01 g/mol
Punto di ebollizione: 97°C
Flash Pt: 78°C
MDL Number: MFCD00042411
CAS Number: 103962-05-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af71670fd6cecfb89a6059ebf1cd512b42f0b25e&vid=af71670fd6cecfb89a6059ebf1cd512b42f0b25e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %