Stampa…
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H32915.06 H32915.14
H32915.06EA 88.4 EUR
H32915.06 H32915.14
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 175278-22-5 Molecular Formula: C8H6F3NO3 Formula Weight: 221.14 MDL No.: MFCD00205143
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00205143
CAS Number: 175278-22-5