Stampa…
Methyl-4-fluorobenzoate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0403-25G F0403-500G
TCIAF0403-25GEA 22 EUR
TCIAF0403-25G TCIAF0403-500G
Methyl-4-fluorobenzoate ≥97.0% (by GC)
Methyl-4-fluorobenzoate
Formula: C₈H₇FO₂
Punto di ebollizione: 197°C
Flash Pt: 77°C
MDL Number: MFCD00017959
CAS Number: 403-33-8
EINECS: 206-956-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3c7222b51a5d74565be0d1e2ac1b883c6f9126e&vid=f3c7222b51a5d74565be0d1e2ac1b883c6f9126e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %