Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₁H₁₅NO₂ Punto di ebollizione: 112 °C (0,02 -rr) Punto di fusione: 63…65 °C Densità: 1,0099 g/cm³ (99.7 °C) |
MDL Number:
MFCD00009115 CAS Number: 10287-53-3 EINECS: 233-634-3 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 62.0 to 67.0 deg-C |