Stampa…
4-Anisoyl chloride ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 4-Methoxybenzoyl chloride
M0721-25G M0721-500G M0721-100G
TCIAM0721-25GEA 23 EUR
TCIAM0721-25G TCIAM0721-500G TCIAM0721-100G
4-Anisoyl chloride ≥99.0% (by GC)
4-Anisoyl chloride
Formula: C₈H₇ClO₂
Punto di ebollizione: 263 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 82…83 °C
Densità: 1,261 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000687
CAS Number: 100-07-2
EINECS: 202-816-4
UN: 1729
ADR: 8,II
Merck Index: 14,00673
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d94c46829243640e97a4e1c5375079e5952d546f&vid=d94c46829243640e97a4e1c5375079e5952d546f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %