4-Ethoxybenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₉ClO₂ Punto di ebollizione: 145°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000688 CAS Number: 16331-46-7 UN: 3261 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light red clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |