Stampa…
3,5-Dinitrobenzoil cloruro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0825-25G D0825-500G
TCIAD0825-25GEA 61 EUR
TCIAD0825-25G TCIAD0825-500G
3,5-Dinitrobenzoil cloruro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Dinitrobenzoil cloruro
Formula: C₇H₃ClN₂O₅
Punto di ebollizione: 339 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 68…70 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007248
CAS Number: 99-33-2
EINECS: 202-750-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,03277
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b51381df4aabb97ba92bfea0b1bd802cbcbe70f2&vid=b51381df4aabb97ba92bfea0b1bd802cbcbe70f2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C