Stampa…
Methyl-4-cyanobenzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Cyanobenzoic acid methyl ester
C1119-25G C1119-250G
TCIAC1119-25GEA 69 EUR
TCIAC1119-25G TCIAC1119-250G
Methyl-4-cyanobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-4-cyanobenzoate
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,16 g/mol
Punto di ebollizione: 142°C
Punto di fusione: 67 °C
MDL Number: MFCD00001823
CAS Number: 1129-35-7
EINECS: 214-443-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c7c08b9b9cff48fc9bdac80a3e41a76c75b012a&vid=7c7c08b9b9cff48fc9bdac80a3e41a76c75b012a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C