4-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₄Cl₂O₂S Punto di ebollizione: 141°C Punto di fusione: 51 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007439 CAS Number: 98-60-2 EINECS: 202-685-3 UN: 3261 ADR: 8,II |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 51.0 to 56.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |