Stampa…
3,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
D2990-25G D2990-5G
TCIAD2990-25GEA 124 EUR
TCIAD2990-25G TCIAD2990-5G
3,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃Cl₃O₂S
Punto di ebollizione: 158 - 160 °C (15 -rr)
Punto di fusione: 24,2…24.8 °C
Densità: 1,572 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041255
CAS Number: 98-31-7
EINECS: 202-656-5
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3753862fe8d450298b9df63500bfa145ea0b2924&vid=3753862fe8d450298b9df63500bfa145ea0b2924&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white wax
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %