Stampa…
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
C1258-10G C1258-25G
TCIAC1258-10GEA 96 EUR
TCIAC1258-10G TCIAC1258-25G
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene ≥97.0% (by GC)
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene
Formula: C₈H₉ClO₂
Peso molecolare: 172,61 g/mol
Punto di ebollizione: 113°C
Punto di fusione: 38 °C
MDL Number: MFCD00008382
CAS Number: 7051-16-3
EINECS: 230-330-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e08c096574f38c56e70d5abdc5e5e8471826e60&vid=3e08c096574f38c56e70d5abdc5e5e8471826e60&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency