1-Chloro-2,5-dimethoxybenzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
C1577-25G
C1577-500G
TCIAC1577-25GEA
16
EUR
TCIAC1577-25G
TCIAC1577-500G
1-Chloro-2,5-dimethoxybenzene ≥97.0% (by GC)
1-Chloro-2,5-dimethoxybenzene
Formula:
C₈H₉ClO₂ Punto di ebollizione: 235°C Punto di fusione: 8,1 °C Densità: 1,21 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 123°C |
MDL Number:
MFCD00008356 CAS Number: 2100-42-7 EINECS: 218-267-9 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |