Stampa…
2-Chloro-6-fluorobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
C2229-25G C2229-5G
TCIAC2229-25GEA 86 EUR
TCIAC2229-25G TCIAC2229-5G
2-Chloro-6-fluorobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Chloro-6-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Peso molecolare: 193 g/mol
Punto di ebollizione: 227
Punto di fusione: 57
MDL Number: MFCD00178746
CAS Number: 79455-63-3
EINECS: 279-162-1
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac7aaec4d7661e9ddc0575401a47b00e12a95177&vid=ac7aaec4d7661e9ddc0575401a47b00e12a95177&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %