3-Chloro-5-methoxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 82477-67-6
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
MDL No.: MFCD01317994
Formula:
C₈H₇ClO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01317994 CAS Number: 82477-67-6 |