4-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
B0550-25G
B0550-500G
TCIAB0550-25GEA
70
EUR
TCIAB0550-25G
TCIAB0550-500G
4-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
Formula:
C₆H₄BrClO₂S Peso molecolare: 255,52 g/mol Punto di ebollizione: 153°C Punto di fusione: 74 °C Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007437 CAS Number: 98-58-8 EINECS: 202-683-2 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,01407 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 74.0 to 77.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...