3-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₄BrClO₂S Punto di ebollizione: 95 - 95,5 °C (0.8 -rr) Punto di fusione: 31…33 °C Densità: 1,773 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00052313 CAS Number: 2905-24-0 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |