Stampa…
3-Bromophenetole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B2062-25G B2062-5G
TCIAB2062-25GEA 91 EUR
TCIAB2062-25G TCIAB2062-5G
3-Bromophenetole ≥98.0% (by GC)
3-Bromophenetole
Formula: C₈H₉BrO
Punto di ebollizione: 231°C
Flash Pt: 83°C
MDL Number: MFCD00274287
CAS Number: 2655-84-7
EINECS: 220-186-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=205ccb40a97433d4902e12c573554c0a90b3aa36&vid=205ccb40a97433d4902e12c573554c0a90b3aa36&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %