Methyl-4-bromobenzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₈H₇BrO₂ Punto di ebollizione: 246 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 78…81 °C Densità: 1,689 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00013531 CAS Number: 619-42-1 EINECS: 210-596-6 Merck Index: 14,01408 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 79.0 to 81.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |