Ethyl-4-bromobenzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms:
4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
Formula:
C₉H₉BrO₂ Peso molecolare: 229.07 g/mol Punto di ebollizione: 131°C Punto di fusione: 18 |
MDL Number:
MFCD00016329 CAS Number: 5798-75-4 EINECS: 227-347-2 Merck Index: 14,01408 |
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |