Stampa…
Methyl-3-bromobenzoate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
B0554-25G B0554-5G
TCIAB0554-25GEA 44 EUR
TCIAB0554-25G TCIAB0554-5G
Methyl-3-bromobenzoate ≥99.0% (by GC)
Methyl-3-bromobenzoate
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di ebollizione: 69 - 70 °C (0,2 -rr)
Punto di fusione: 31 °C
MDL Number: MFCD00017777
CAS Number: 618-89-3
EINECS: 210-569-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e9a914b46b24409ff451b9a5ef964edd060162&vid=c4e9a914b46b24409ff451b9a5ef964edd060162&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %