Stampa…
Ethyl-3-bromobenzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Ethyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
B1808-25G B1808-5G
TCIAB1808-25GEA 82 EUR
TCIAB1808-25G TCIAB1808-5G
Ethyl-3-bromobenzoate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-3-bromobenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,07 g/mol
Punto di ebollizione: 261°C
Densità: 1,4308 g/cm³ (18.9 °C)
MDL Number: MFCD00013529
CAS Number: 24398-88-7
EINECS: 246-223-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a03ff471ddc4b77b0266c8f621fa793c6081220b&vid=a03ff471ddc4b77b0266c8f621fa793c6081220b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %