Stampa…
2-Methylpiperidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
P0443-25ML P0443-500ML P0443-100ML
TCIAP0443-25MLEA 16 EUR
TCIAP0443-25ML TCIAP0443-500ML TCIAP0443-100ML
2-Methylpiperidine ≥98.0% (by GC)
2-Methylpiperidine
Formula: C₆H₁₃N
Punto di ebollizione: 118°C
Punto di fusione: –4,6 °C
Densità: 0,842 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 10°C
MDL Number: MFCD00005982
CAS Number: 109-05-7
EINECS: 203-642-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %