Stampa…
4-Hydroxy-1-methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: N-Methyl-4-piperidinol, 1-Methyl-4-piperidinol, 1-Methylpiperidin-4-ol
M0933-25G M0933-500G
TCIAM0933-25GEA 16 EUR
TCIAM0933-25G TCIAM0933-500G
4-Hydroxy-1-methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Hydroxy-1-methylpiperidine
Formula: C₆H₁₃NO
Punto di ebollizione: 105°C
Punto di fusione: 29…31 °C
Densità: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006500
CAS Number: 106-52-5
EINECS: 203-406-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ccaeefb8c9ec5f15c4a756debc13609aee5bf45&vid=2ccaeefb8c9ec5f15c4a756debc13609aee5bf45&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %