Stampa…
1-Octadecyne ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
O0128-5ML O0128-1ML
TCIAO0128-5MLEA 120 EUR
TCIAO0128-5ML TCIAO0128-1ML
1-Octadecyne ≥95.0% (by GC)
1-Octadecyne
Formula: C₁₈H₃₄
Peso molecolare: 250,47 g/mol
Punto di ebollizione: 315 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 28 °C
Densità: 0,8696 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00015088
CAS Number: 629-89-0
EINECS: 211-114-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd632c6cf451ec1a410cfe56087c98be90585cf2&vid=bd632c6cf451ec1a410cfe56087c98be90585cf2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %