Stampa…
trans-2-Hepten-1-ol ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: trans-Hept-2-en-1-ol
H0682-25ML H0682-5ML
TCIAH0682-25MLEA 190 EUR
TCIAH0682-25ML TCIAH0682-5ML
trans-2-Hepten-1-ol ≥96.0% (by GC)
trans-2-Hepten-1-ol
Formula: C₇H₁₄O
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 75°C
Densità: 0,8516 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 57°C
MDL Number: MFCD00014056
CAS Number: 33467-76-4
EINECS: 251-534-8
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd5207bd3cca29b66f0f4af6d604943701a4e273&vid=bd5207bd3cca29b66f0f4af6d604943701a4e273&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %