Stampa…
cis-4-Hepten-1-ol ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
H0833-25ML H0833-5ML
TCIAH0833-25MLEA 166 EUR
TCIAH0833-25ML TCIAH0833-5ML
cis-4-Hepten-1-ol ≥95.0% (by GC)
cis-4-Hepten-1-ol
Formula: C₇H₁₄O
Punto di ebollizione: 85°C
Flash Pt: 73°C
MDL Number: MFCD00015575
CAS Number: 6191-71-5
EINECS: 228-238-2
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14976ee21d256e02f227a3b6ddf3e10984d63a9c&vid=14976ee21d256e02f227a3b6ddf3e10984d63a9c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %