Stampa…
cis-3-Hexen-1-ol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
H0124-25ML H0124-100ML
TCIAH0124-25MLEA 48 EUR
TCIAH0124-25ML TCIAH0124-100ML
cis-3-Hexen-1-ol ≥97.0% (by GC)
cis-3-Hexen-1-ol
Formula: C₆H₁₂O
Punto di ebollizione: 156 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 62°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063217
CAS Number: 928-96-1
EINECS: 213-192-8
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04719
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97f2310e62aa9c67cfb213631123497393f3b37f&vid=97f2310e62aa9c67cfb213631123497393f3b37f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %