Stampa…
6-Phenylcaproic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 6-Phenylhexanoic acid
P1108-25G P1108-5G
TCIAP1108-25GEA 505 EUR
TCIAP1108-25G TCIAP1108-5G
6-Phenylcaproic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Phenylcaproic acid
Formula: C₁₂H₁₆O₂
Peso molecolare: 192,26 g/mol
Punto di ebollizione: 201 - 202 °C (24 -rr)
Punto di fusione: 23 °C
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00014381
CAS Number: 5581-75-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01b46dfcb316d6e5d292a3076b630a80da093a6c&vid=01b46dfcb316d6e5d292a3076b630a80da093a6c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %