4-Nitrophenyl chloroformate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
C1400-25G
C1400-250G
TCIAC1400-25GEA
62
EUR
TCIAC1400-25G
TCIAC1400-250G
4-Nitrophenyl chloroformate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Nitrophenyl chloroformate
Formula:
C₇H₄ClNO₄ Punto di ebollizione: 162°C Punto di fusione: 78…81 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007321 CAS Number: 7693-46-1 EINECS: 231-706-9 UN: 2923 ADR: 8,II |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 80.0 to 83.0 deg-C |
Solubility in Acetone | almost transparency |