Stampa…
3,7-Dimethyl-1-octanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3,7-Dimethyloctan-1-ol
D1442-25ML D1442-500ML
TCIAD1442-25MLEA 17 EUR
TCIAD1442-25ML TCIAD1442-500ML
3,7-Dimethyl-1-octanol ≥98.0% (by GC)
3,7-Dimethyl-1-octanol
Formula: C₁₀H₂₂O
Peso molecolare: 158,28 g/mol
Punto di ebollizione: 118°C
Densità: 0,849 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 110°C
MDL Number: MFCD00002936
CAS Number: 106-21-8
EINECS: 203-374-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31b2eef6d065bb994e8f7654f69b2549093e8047&vid=31b2eef6d065bb994e8f7654f69b2549093e8047&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %