Stampa…
2,2-Dimethylsuccinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
D2184-25G D2184-5G
TCIAD2184-25GEA 112 EUR
TCIAD2184-25G TCIAD2184-5G
2,2-Dimethylsuccinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2-Dimethylsuccinic acid
Formula: C₆H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 143 °C
Densità: 1,323 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004196
CAS Number: 597-43-3
EINECS: 209-899-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5bd786bbc6471c554b9fe5d30de30b40d0b8cca&vid=d5bd786bbc6471c554b9fe5d30de30b40d0b8cca&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 143.0 deg-C