Stampa…

Methyl pivalate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: Methyl trimethylacetate

P0462-25ML P0462-500ML
TCIAP0462-25MLEA 16 EUR
TCIAP0462-25ML TCIAP0462-500ML
Methyl pivalate ≥98.0% (by GC)
Methyl pivalate
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 102°C
Punto di fusione: < –70 °C
Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 10°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008843
CAS Number: 598-98-1
EINECS: 209-959-1
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9472baf0c33b86c3753cdbb02e29baa2ed5cd31&vid=b9472baf0c33b86c3753cdbb02e29baa2ed5cd31&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR