Stampa…
Pivalic anhydride ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Trimethylacetic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride
P1414-25ML P1414-250ML
TCIAP1414-25MLEA 30 EUR
TCIAP1414-25ML TCIAP1414-250ML
Pivalic anhydride ≥98.0% (by GC)
Pivalic anhydride
Formula: C₁₀H₁₈O₃
Punto di ebollizione: 193 °C (1013 hPa)
Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 57°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008842
CAS Number: 1538-75-6
EINECS: 216-263-1
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f90ab3baa6f4edc490da29b6673f25d2fa54d2e&vid=3f90ab3baa6f4edc490da29b6673f25d2fa54d2e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %