2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dibromoneopentyl glycol, 2,2-Bis(bromomethyl)propane-1,3-diol
Formula:
C₅H₁₀Br₂O₂ Punto di ebollizione: 371 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 107…109 °C Densità: 2,2 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00004688 CAS Number: 3296-90-0 EINECS: 221-967-7 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 109.0 to 113.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |