Stampa…
1,12-Dodecanediol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D0969-25G D0969-500G D0969-100G
TCIAD0969-25GEA 22 EUR
TCIAD0969-25G TCIAD0969-500G TCIAD0969-100G
1,12-Dodecanediol ≥99.0% (by GC)
1,12-Dodecanediol
Formula: C₁₂H₂₆O₂
Punto di ebollizione: 189°C
Punto di fusione: 78…79 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004755
CAS Number: 5675-51-4
EINECS: 227-133-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f90903abbae6e295b346465f214a3e42083424f&vid=0f90903abbae6e295b346465f214a3e42083424f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency